Learn More
Ferrous Ammonium Sulfate, 6-Hydrate, Fine Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577944 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15577944 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15175083 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15577944 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 205405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.65€
    1286.82€ / 2.5kg
    Risparmia 853.83€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7783-85-9
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Ammonium Sulfate
Nota nome 6-Hydrate
Forma fisica Fine Crystals
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O
Peso formulazione 392.13
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron (II) sulphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous ammonium sulphate