Learn More
Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, 98.5-101.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11432842 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432842 1 kg -
11422842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432842 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215252391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Identificatori chimici
CAS 7783-85-9
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5-101.5%
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Peso formulazione 392.1
Percent Purity 98.5% to 101.5%
Grado Reagente ACS