Learn More
Ferrous Chloride Tetrahydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11485471 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11485471 1 kg
11475471 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11485471 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215804691
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Identificatori chimici
CAS 13478-10-9
Formula molecolare Cl2FeH8O4
Molecular Weight (g/mol) 198.805
InChI Key WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC Name dichloroiron;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Chloride Tetrahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Peso formulazione 198.8