Learn More
Ferrous Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15597954 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15597954 2.5 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 2.50kg
15587954 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15597954 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 207405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.69€
    390.25€ / 2.5kg
    Risparmia 276.44€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC Name iron(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Sulfate
Nota nome 7-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 278.02
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.90kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron (II) sulphate heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) sulphate heptahydrate