Learn More
Ferrous Sulfate Heptahydrate, >99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11415481 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11415481 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11415481 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215804883
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
High-purity crystalline powder intended for laboratory research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Formula molecolare FeH14O11S
Numero MDL MFCD00149719
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Peso formulazione 278
Percent Purity 99%