Learn More
Ferrous Sulfate Heptahydrate, >99%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11455152 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Codice prodotto. Quantità
11455152 500 g
11445152 250 g
11465152 1 kg
3 options
Codice prodotto. 11455152
Marca: MP Biomedicals 0219466390
Cell Culture Reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Sulfate Heptahydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Peso formulazione 278