Learn More
Ferrous Sulfate Heptahydrate MP Biomedicals
Codice prodotto. 11425481 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11425481 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11425481 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215804891
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Light teal crystalline powder commonly used in laboratory research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Ferrous Sulfate
Nota nome Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Densità 1.9g/mL
Formula molecolare FeH14O11S
Numero MDL MFCD00149719
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Peso formulazione 278
Percent Purity 99%