Learn More
Thermo Scientific Chemicals FerroZine™ Iron Reagent, Hydrate, 95+%, Pure
Codice prodotto. 10035770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10035770 5 g Glass bottle 5g
10522194 1 g Glass bottle 1g
11976631 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10035770 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 410570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1266615-85-3 | C20H13N4NaO6S2 | 492.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1266615-85-3
Formula molecolare C20H13N4NaO6S2
Molecular Weight (g/mol) 492.46
Numero MDL MFCD00150794
InChI Key ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ferrozine mono-sodium salt hydrate, ferrozine™ iron reagent, c20h13n4o6s2.na.h2o, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate
PubChem CID 129893581
IUPAC Name sodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C(N=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico FerroZine* iron reagent,hydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 95+%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 492.46
Percent Purity ≥95%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • FerroZine iron reagent, hydrate
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.