Learn More
Thermo Scientific™ Ghiere per strumenti Agilent™
Codice prodotto. 10672674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
100% grafite
15% Graphite, 85% Vespel
15% grafite/85% Vespel
Diametro (sistema metrico):
Da 0.1 a 0.25 mm
Da 0.1 a 32 mm
Da 0.45 a 0.53 mm
For 0.32 mm ID column
For 0.45 to 0.53 mm ID column
Unit Size:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Materiale Diametro (sistema metrico) Unit Size
10672674 100% grafite Da 0.45 a 0.53 mm pezzi 10
10756334 100% grafite Da 0.1 a 32 mm pezzi 10
10120513 15% grafite/85% Vespel Da 0.1 a 0.25 mm pezzi 10
10774827 15% Graphite, 85% Vespel For 0.32 mm ID column pezzi 10
10394473 15% Graphite, 85% Vespel For 0.45 to 0.53 mm ID column pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10672674 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 290GA140
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Connessioni affidabili per strumenti Agilent™ GC con le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent.
Le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent™ garantiscono prestazioni ottimali agli strumenti GC Agilent. Sono disponibili in due diversi materiali e in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di strumenti e applicazioni.
  • Available in 100% graphite ferrules, 15% graphite/85% vespel
  • Ferrules for different types of injectors and detectors
Ordering Information
Packaged in contaminant-free, individual blister packs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Ferrule
Diametro (sistema metrico) Da 0.45 a 0.53 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) SSL Injectors and Non-MS detectors of Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series or Agilent GC instruments
Materiale 100% grafite