Learn More
Thermo Scientific™ Ghiere per strumenti Agilent™
Codice prodotto. 10756334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
100% grafite
15% Graphite, 85% Vespel
15% grafite/85% Vespel
Diametro (sistema metrico):
Da 0.1 a 0.25 mm
Da 0.1 a 32 mm
Da 0.45 a 0.53 mm
For 0.32 mm ID column
For 0.45 to 0.53 mm ID column
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10756334 100% grafite Da 0.1 a 32 mm pezzi 10
10672674 100% grafite Da 0.45 a 0.53 mm pezzi 10
10120513 15% grafite/85% Vespel Da 0.1 a 0.25 mm pezzi 10
10774827 15% Graphite, 85% Vespel For 0.32 mm ID column pezzi 10
10394473 15% Graphite, 85% Vespel For 0.45 to 0.53 mm ID column pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10756334 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 290GA139
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Connessioni affidabili per strumenti Agilent™ GC con le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent.
Le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent™ garantiscono prestazioni ottimali agli strumenti GC Agilent. Sono disponibili in due diversi materiali e in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di strumenti e applicazioni.
  • Ghiere in grafite 100%
  • 15% grafite/85% Vespel
Informazioni per l'ordine
Prodotto confezionato in confezione singola con blister esente da contaminanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo 100% grafite
Diametro (sistema metrico) Da 0.1 a 32 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti Agilent GC
Materiale 100% grafite
Quantità Pack of 10