Descrizione
Le ghiere Thermo Scientific™ per strumenti Agilent™ garantiscono prestazioni ottimali agli strumenti GC Agilent. Sono disponibili in due diversi materiali e in diverse dimensioni per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di strumenti e applicazioni.
- Available in 100% graphite ferrules, 15% graphite/85% vespel
- Ferrules for different types of injectors and detectors
Ordering Information
Packaged in contaminant-free, individual blister packs.
Specifica
Specifica
| Tipo | Ferrule |
| Diametro (sistema metrico) | For 0.32 mm ID column |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SSL Injectors and detectors of Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series or Agilent GC instruments |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Quantità | Pack of 10 |