Learn More
Ferulic Acid 4-O-beta-D-Glucuronide Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30132715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132715 50 mg 50mg
30004059 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132715 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF30891050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86321-24-6
Formula molecolare C16H18O10
Molecular Weight (g/mol) 370.31
Sinonimo Ferulic Acid-B-O-B-D-Glucuronide
SMILES [Na+].[Na+].COc1cc(C=CC(=O)[O-])ccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H18O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/b5-3+/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Percent Purity >95%