Learn More
Ferulic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ferulic acid ethyl ester |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 222.0892 |