Learn More
Ferulic Acid (trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17932226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932226 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3388.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ferulic Acid (trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ferulic Acid
CAS 1135-24-6
Nomi componenti o analita Ferulic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H10 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
IUPAC Name 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Quantità 100 mg
Peso formulazione 194.0579 g/mol