Learn More
Ferulic Acid, TRC
Codice prodotto. 30007272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007272 1 g 1g
17909074 100 mg 100mg
17990065 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007272 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF3089001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-24-6
Formula molecolare C10 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Sinonimo Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 3-Methoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxycinnamic acid, Coniferic acid, Ferulaic acid, Ferulic acid, NSC 2821, NSC 51986, NSC 674320
IUPAC Name 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ferulic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Peso formulazione 194.0579
Percent Purity >95%