Learn More
Corning Media Tech Fetal Bovine Serum
Codice prodotto. 15377636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15377636 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15377636 Fornitore Corning Media Tech N. del fornitore 35079CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    370.73€ / 500mL
    Risparmia 61.27€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Supplement for cell culture.
  • Raw pooled serum is filtered through series of 0.1μ sterilizing grade filters
  • Low endotoxin levels
  • Low hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Concentrazione di endotossine <20 EU/mL
Da utilizzare con (applicazione) Cell and tissue culture
Concentrazione emoglobina <30 mg/dL