Learn More
MP Biomedicals™ Fetal Bovine Serum, CELLect™ Gold
Codice prodotto. 11481465 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 100 mL
1 x 500 mL
Colore:
Golden Brown
Pale to Golden Brown
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Sterilization Method:
Filtration
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Colore unitSize Sterilization Method
11481465 1 x 100 mL Pale to Golden Brown 100mL -
11471465 1 x 100 mL Golden Brown 100mL Filtration
11445035 1 x 500 mL Golden Brown 500mL Filtration
11455035 1 x 500 mL Pale to Golden Brown 500mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11481465 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 092916849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    239.50€ / 100mL
    Risparmia 138.50€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Superior for hybridoma cloning
  • Collected from a USDA regulated and monitored abattoir by technicians who work “onsite”
  • Aseptically collected via cardiac puncture
  • Supplied sterile, with no detectable mycoplasma or viral infection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USDA
Colore Pale to Golden Brown
Content And Storage -20°C
Forma Liquid
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 1 x 100 mL
Concentrazione 3.1 to 4.4 g/dL
Serum Treatment Heat-inactivated
Sterilità Sterile
Concentrazione di endotossine <1 ng/mL
Da utilizzare con (applicazione) Used for cell culture and insect cell culture applications
Calore inattivato Yes
Concentrazione emoglobina 27 mg/dL
Micoplasma rilevato No
Osmolalità 280 to 325 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.8
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.