Learn More
Fevipiprant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483207
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483207 50 mg 50mg
16467176 100 mg 100mg
16459717 5 mg -
16457188 10 mg 10mg
16433546 25 mg 25mg
16431236 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16483207 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16768
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Fevipiprant (QAW039; NVP-QAW039) is a selective, potent, reversible competitive CRTh2 antagonist with an in vitro dissociation constant KD value of 1.1nM at the CRTh2 receptor and an IC50 value of 0.44 nM for inhibition of PGD2-induced eosinophil shape change in human whole blood.
Fevipiprant (QAW039
Specifica
Materiale o nome chimico Fevipiprant
CAS 872365-14-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17F3N2O4S
Quantità 50 mg
Sinonimo QAW039 NVP-QAW039
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (75.05 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(C)N(CC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2C(F)(F)F)C3=NC=CC=C31
Molecular Weight (g/mol) 426.41
Peso formulazione 426.41
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only