Learn More
New Source™ Maschera facciale monouso FFP2
Maschera facciale FFP2 per la protezione contro l’inalazione di goccioline e particelle. Disponibile con o senza valvola.
Marca: New Source™ HY8620
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Descrizione
- Strati esterni in polipropilene
- A guscio
- 16669272 presenta una valvola di espirazione per maggiore comfort
- Compatibile con occhiali protettivi/occhiali e riduce l’appannamento con il design sagomato
- Lo stringinaso regolabile in morbida spugna ottimizza l’indossabilità per accrescere il comfort
- La tenuta assicura aderenza lungo i bordi
Specifica
Omologata CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Cup-shaped | |
Anti-bacterial cotton, non-woven fabric | |
One Size | |
FFP2 | |
Yes |
White | |
Sì | |
Protezione respiratoria antiparticolato, con doppio elastico | |
No | |
Offre protezione da polveri e nebbie in un'ampia varietà di applicazioni industriali e in altri ambienti a rischio | |
Non-sterile |