Learn More
New Source™ Maschera facciale monouso FFP3
Descrizione
- Strati esterni in polipropilene
- Pieghevole
- 16689272 presenta una valvola di espirazione per maggiore comfort
- Compatibile con occhiali protettivi/occhiali e riduce l’appannamento con il design sagomato
- Lo stringinaso regolabile in morbida schiuma ottimizza l’indossabilità per accrescere il comfort
- La tenuta assicura aderenza lungo i bordi
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D |
| Colore | White |
| Design Type | Flat-fold |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Anti-bacterial cotton, non-woven fabric |
| Product Type | Particulate Respirator with Double Head Bands |
| Size | One Size |
| With Exhalation Valve | No |
| Efficienza filtro | FFP3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protection Against Dusts and Mists in a Wide Variety of Industrial Applications and Other Hazardous Environments |
| Vedi altri risultati |