Learn More
3M™ Maschera antipolvere FFP3
Codice prodotto. 11764634
Cambia vista
Click to view available options
Filter Type: FFP3 R D; With valve; Qty: 5 Pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11764634 Filter Type: FFP3 R D; With valve; Qty: 5 Pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11764634 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000034733
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Comfort eccezionale grazie al design leggero, rialzato rispetto al viso. La mascherina antiparticolato 3M Premium è dotata di un materiale filtrante ad alte prestazioni per un'efficace filtrazione e una facile respirazione.
  • Comfort eccezionale grazie al design leggero, rialzato rispetto al viso
  • Soddisfa i requisiti speciali del test di intasamento per i respiratori che possono essere usati per più di un turno
  • Il respiratore monouso premium offre una protezione efficace e sicura contro polvere, vapori e fumi metallici
  • Il design solido e di lunga durata dell'involucro e del bicchiere assicura capacità per più turni e una sensazione di migliore adesione
  • Il facciale può essere pulito igienicamente per un'igiene maggiore di chi lo indossa se usato per più di un turno (usando il detergente per facciale 105 di 3M™)
  • Il materiale del filtro a prestazione elevata offre un efficace filtraggio facilitando la respirazione
  • La maggiore area del filtro contribuisce ad aumentare la durata del respiratore
  • La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore per offrire ai lavoratori una protezione comoda anche in condizioni di calore e umidità