Learn More
FGF-23 Antibody (FGF23/4166), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609217 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609217 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609217 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308350APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FGF-23
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone FGF23/4166
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa25-251) of human FGF-23 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9GZV9 )
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8074
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus