Learn More
Abnova™ FGFR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Codice prodotto. 16168094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16168094 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16168094 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00002260T03.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denatured cell transient overexpression lysate of FGFR1 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody (H00002260-D01P) by Western Blots.
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione Gene ID: 2260
N. accesso geni NP_075594.1
Plasmide pCMV-FGFR1 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody by Western Blots
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Product Type fibroblast growth factor receptor 1
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.