Learn More
FGFR4 Antibody (148), DyLight 650, R&D Systems™
Codice prodotto. 18050039 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18050039 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18050039 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290949C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FGFR4 Monoclonal specifically detects FGFR4 in Rhesus Macaque samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FGFR4
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 148
Coniugato DyLight 650
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rhesus FGFR4 (XP_001087243.1; Met1-Asp369).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Protein Kinase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2264
Target Species Rhesus Macaque
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus