Learn More
FH535, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466768 10 mg 10mg
16452847 50 mg 50mg
16436896 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16466768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15721
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Specifica
Materiale o nome chimico FH535
CAS 108409-83-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10Cl2N2O4S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Molecular Weight (g/mol) 361.2
Peso formulazione 361.2
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only