Learn More
FHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | FHL3 |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807823
|
Proteintech
11028-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897813
|
Proteintech
11028-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This antibody recognizes specifically the 34 kDa FHL3 protein.
LIM proteins are defined by the possession of a highly conserved double zinc finger motif called the LIM domain.Specifica
FHL3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q13643, Q9R059 | |
14201, 2275, 313582 | |
FHL3 Fusion Protein Ag1495 | |
Primary | |
-20°C | |
FHL3 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FHL 3, FHL3, four and a half LIM domains 3, Skeletal muscle LIM protein 2, SLIM 2, SLIM2 | |
Fhl3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |