Learn More
Fiacitabine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460558
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460558 5 mg 5mg
16438098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16460558 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY50735
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
MedChemExpress Fiacitabine(NSC 382097; FIAC; FOAC) is a selective inhibitior of DNA replication of herpes simplex virus(HSV) with IC50 values of 2.5 nM and 12.6 nM for HSV1 and HSV2, respectively.
Fiacitabine(NSC 382097
Specifica
Materiale o nome chimico Fiacitabine
CAS 69123-90-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11FIN3O4
Quantità 5 mg
Sinonimo NSC 382097 FIAC FOAC
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 37 mg/mL (99.70 mM)
SMILES O=C(N=C1N)N([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)C=C1I
Molecular Weight (g/mol) 371.1
Peso formulazione 371.1
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only