Descrizione
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
- Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
- Available in different lengths.
- Available with one or two branches.
- High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
- High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Single Fiber Optic Light Guide |
| Descrizione | Single fiber optic lightguide |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | To Use with Cold Light Source KL300LED |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Materiale | Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?