Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Codice prodotto. 15763032 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Double Fiber Optic Lightguide
Single Fiber Optic Light Guide
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15763032 Double Fiber Optic Lightguide 1000 mm 1 unità
11706728 Single Fiber Optic Light Guide 600 mm Pezzo
15753032 Single Fiber Optic Light Guide 1000 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15763032 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 171202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    180.00€ / pezzi 1
    Risparmia 30.00€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Available in different lengths.
  • Available with one or two branches.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Specifica
Tipo Double Fiber Optic Lightguide
Descrizione Double Branch Fiber Optic Lightguide
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cold Light Source KL300LED
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Materiale Puravis Glass Optical Fibers