Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Codice prodotto. 15743012 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Double Lightguide
Single Lightguide
Triple Lightguide
Diametro (sistema metrico) interno:
4.5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
1.6 m
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15743012 Single Lightguide 8 mm 1 m 1 unità
11736908 Single Lightguide 5 mm 1 m Pezzo
11810963 Double Lightguide 4.5 mm 1 m Pezzo
15753012 Single Lightguide 9 mm 1 m Pezzo
15763012 Double Lightguide 4.5 mm 1.6 m 1 unità
15773012 Triple Lightguide 4.5 mm 1 m 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15743012 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 155103
Spedizione stimata: 07-01-2027
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black metal-PVC jacketing.
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Available in different lengths and diameters.
  • Available with one, two or three branches.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Specifica
Tipo Flexible Light Guide
Diametro (sistema imperiale) 0.6 in.
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL
Include Single Lightguide
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Materiale Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers