Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Codice prodotto. 15763012 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Double Lightguide
Single Lightguide
Triple Lightguide
Diametro (sistema metrico) interno:
4.5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
1.6 m
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15763012 Double Lightguide 4.5 mm 1.6 m 1 unità
15743012 Single Lightguide 8 mm 1 m 1 unità
11736908 Single Lightguide 5 mm 1 m Pezzo
11810963 Double Lightguide 4.5 mm 1 m Pezzo
15753012 Single Lightguide 9 mm 1 m Pezzo
15773012 Triple Lightguide 4.5 mm 1 m 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15763012 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 155205
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black metal-PVC jacketing.
SCHOTT Flexible Light Guides are highly bendable. In contrast to goosenecks, they allow a higher flexibility and need to be held.
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Available in different lengths and diameters.
  • Available with one, two or three branches.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • High flexibility for different lighting, as well as remote illumination.
Specifica
Tipo Fiber Optic Lightguide
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 9.8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL
Include Double Lightguide
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.6 m
Materiale Eco-friendly Puravis Glass Optical Fibers