Learn More
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Dividers for Ultra-Low Temperature and Cryogenic Freezers
Codice prodotto. 11849490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
25 (5 x 5 Grid)
49 (7 x 7 Grid)
64 (8 x 8 Grid)
81 (9 x 9 Grid)
81 flaconi
Quantità:
12 Pack
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Quantità Dimensione della confezione
11849490 81 flaconi 12 Pack pezzi 12
12744388 49 (7 x 7 Grid) 12 Pack Pezzo
15810530 64 (8 x 8 Grid) 12 Pack pezzi 12
18845505 81 flaconi 12 Pack pezzi 12
15907976 25 (5 x 5 Grid) Each Pezzo
15821152 49 (7 x 7 Grid) Each Pezzo
11329341 81 (9 x 9 Grid) Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11849490 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AVL6212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.87€
    28.68€ / pezzi 12
    Risparmia 6.19€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Divisori per scatole in fibra di legno per organizzare la conservazione delle fiale nei contenitori criogenici.
Divisori per scatole in fibra di legno Thermo Scientific™ per ultracongelatori e congelatori criogenici per organizzare la conservazione delle fiale.
  • Pronto all'uso.
  • Non sono necessarie operazioni di calibrazione, impostazione o manutenzione.
  • Perfetto in molteplici contesti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 12 Pack
Capacità 81 flaconi