Learn More
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Dividers for Ultra-Low Temperature and Cryogenic Freezers
Codice prodotto. 12744388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
25 (5 x 5 Grid)
49 (7 x 7 Grid)
64 (8 x 8 Grid)
81 (9 x 9 Grid)
81 flaconi
Quantità:
12 Pack
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Quantità Dimensione della confezione
12744388 49 (7 x 7 Grid) 12 Pack Pezzo
15810530 64 (8 x 8 Grid) 12 Pack pezzi 12
11849490 81 flaconi 12 Pack pezzi 12
18845505 81 flaconi 12 Pack pezzi 12
15907976 25 (5 x 5 Grid) Each Pezzo
15821152 49 (7 x 7 Grid) Each Pezzo
11329341 81 (9 x 9 Grid) Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12744388 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AVL5959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10€
    13.80€ / pezzi 1
    Risparmia 0.30€
    2% Sconto
In stock
Divisori per scatole in fibra di legno per organizzare la conservazione delle fiale nei contenitori criogenici.
Divisori per scatole in fibra di legno Thermo Scientific™ per ultracongelatori e congelatori criogenici per organizzare la conservazione delle fiale.
  • Use with fiberboard storage boxes to divide box into grids for vial storage
  • Box dividers for cold storage application available in 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 or 10 x 10 grids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 12 Pack
Capacità 49 (7 x 7 Grid)