Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno (colorate)
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature o criogenici.
54.50€
Specifica
Materiale | Fiberboard |
---|---|
Forma | Square |
Tipo | Cryo Storage Box |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra-Low Temperature Freezer |
Quantità | 12/Pk., 12/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15300411
|
Thermo Scientific™
1950884 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Nero |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15380401
|
Thermo Scientific™
1950883 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Blu |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15360401
|
Thermo Scientific™
1950882 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Verde |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15340401
|
Thermo Scientific™
1950881 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Giallo |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15380391
|
Thermo Scientific™
1950879 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Pink |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15360391
|
Thermo Scientific™
1950878 |
Water-repellant, fiberboard cryo box (2-inch) | Assorted |
54.50€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15320401
|
Thermo Scientific™
1950880 |
2 in. (50mm) Water-repellant fiberboard box | Rosso |
54.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche nei congelatori a bassissime temperature o criogenici. Disponibili in confezioni da 12, con possibilità di scelta tra giallo, rosa, rosso, blu, verde o colori multipli. Divisori a griglia venduti separatamente.
- Scatole in cartone robuste e idrorepellenti con coperchi per la conservazione dei campioni
- Disponibili con altezza di 2″ (5 cm)
Informazioni per l'ordine:
disponibili in confezioni da 12, con possibilità di scelta tra giallo, rosa, rosso, blu, verde o colori multipli. Divisori a griglia venduti separatamente.
disponibili in confezioni da 12, con possibilità di scelta tra giallo, rosa, rosso, blu, verde o colori multipli. Divisori a griglia venduti separatamente.
Specifica
Fiberboard | |
Cryo Storage Box | |
12/Pk., 12/Cs. | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. |
Square | |
Ultra-Low Temperature Freezer | |
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm) | |
12.7 cm | |
12.7 cm | |
5 cm |