Learn More
Brady™ Fiberglass-Reinforced Nylon Miniature Locking System for Circuit Breakers
Codice prodotto. 15603517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Descrizione:
Pin-In Standard
Pin-Out Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Descrizione unitSize
15603517 6 Pk. Pin-In Standard pezzi 6
11751945 1 Ea. Pin-Out Standard Pezzo
15693507 6 Pk. Pin-Out Standard pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15603517 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090848
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers.
  • Requires no tools to install
  • Lockout easily installs with the aid of a push button
  • Tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application
Specifica
Product Type Miniature Locking System for Circuit Breakers
Alternate Part Number ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO PIS PK6
Colore Red/Black
Materiale Fiberglass-reinforced Nylon
Descrizione Pin-In Standard
Diametro (sistema metrico) 24.13 mm
Dimensioni (P x L x A) 13.72 x 24.13 x 41.7 mm
Tipo di blocco Pin In
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 24.13 mm