Learn More
Brady™ Fiberglass-Reinforced Nylon Miniature Locking System for Circuit Breakers
Codice prodotto. 15693507 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
6/Pk.
Include:
Pin-In
Pin-Out
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Include Dimensione della confezione
15693507 6/Pk. Pin-Out pezzi 6
15603517 6/Pk. Pin-In pezzi 6
11751945 1 Ea. Pin-Out Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15693507 Fornitore Brady™ N. del fornitore 090845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.53€ / pezzi 6
    Risparmia 13.47€
    10% Sconto
In stock
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers.
  • Requires no tools to install
  • Lockout easily installs with the aid of a push button
  • Tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application
Specifica
Product Type Miniature Locking System for Circuit Breakers
Alternate Part Number ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. PK6
Colore Red/Black
Materiale Fiberglass-reinforced Nylon
Certificazione/Conformità UL 94 HB
Descrizione Pin-Out Standard
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 24.13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 1.638 in.
Altezza (sistema metrico) 41.61 mm
Include Pin-Out
Tipo di blocco Pin Out
Quantità 6/Pk.