Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm
Codice prodotto. 12317629 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12317629 Blue Pezzo
15330430 White Pezzo
15340430 Green Pezzo
15360430 Magenta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12317629
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stampati in un unico pezzo intero.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • °
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blue
Capacità Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 9
Forma Aperture a goccia
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 to 50mL test tubes
N. per custodia 1
Quantità 8/conf.
Dimensioni (L x P x A) 110 x 110 x 85 mm
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Rack, provette
Ripiani 3 Tiers
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Matrice 3 x 3
Larghezza (sistema metrico) 110 mm