Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | White |
| Capacità | Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) |
| Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
| Posizioni | 9 |
| Forma | Aperture a goccia |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 15 to 50mL test tubes |
| N. per custodia | 1 |
| Vedi altri risultati |