Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 16 x 25 mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 16 x 25mm are highly resistant to heat and chemical attack.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Codice prodotto. 15320430
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Specifica
Rack, provette
Magenta
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Aperture con forma a goccia
1
120 x 122 x 92 mm
122 mm
25 mm
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
16
Provette per test da 10 a 18 ml
8/conf.
120 mm
92 mm