Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 500mL Bottle
Codice prodotto. 15850134
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15850134 Polycarbonate pezzi 6
15870907 Polypropylene pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15850134 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 0101494
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific™ 500mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles are available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Thermo Scientific™ 500mL Fiberlite Bottles combine a Nalgene bottle body with newly designed Fiberlite Cap Closure. These bottles will be available for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Features
• PPCO & PC
• Increased cycle life compared to previous Thermo Scientific bottles - 100 cycle life (caps + bottles)
• Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
• Max speeds match rotors
• Ergonomic speed handle design allows much easier bottle handling and removal
Certifications
Certifications USP Class VI - Non-Cytotoxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Clear
Materiale Polycarbonate
Linea di prodotti Fiberlite
Graduated No
Materiale chiusura Polycarbonate
Tipo di chiusura Sealing Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità USP Class VI Non-Cytotoxic
Product Type Centrifuge Bottle