Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Large Volume Swinging Bucket Rotor
Conduct high-volume microplate processing with this large volume swinging bucket rotor.
5400.00€
Specifica
Tipo | Swinging Bucket Rotor |
---|---|
Capacità | 28 Standard or 8 Deepwell Plates |
RCF max | 1,840 x g |
Velocità max | 3,600 rpm |
Angolo | 90° |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Velocità max | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10004124
|
Thermo Scientific™
75003665 |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F and SL 40F Centrifuges | 28 Standard or 8 Deepwell Plates | 3,600 rpm | 1,840 x g |
5400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Conduct high-volume microplate processing with the Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Large Volume Swinging Bucket Rotor.
Fiberlite rotors:- Lightweight carbon fiber rotors reduce run-times by achieving higher g-forces
- Corrosion-and fatigue-resistant design ensures structural integrity.
- Rotors are backed by a 15-year warranty and are compatible with Thermo Scientific™ Nalgene™ bottles and tubes for complete centrifuge solutions.
Recommended for:
Pelleting cells and cellular debris, protein precipitation, plasmid purification and collecting physiological fluids for diagnostic tests.
Note:
†Performance may vary by centrifuge model.
Specifica
Swinging Bucket Rotor | |
1,840 x g | |
90° |
28 Standard or 8 Deepwell Plates | |
3,600 rpm |