Learn More
Ficodox™ Plus, Pure, Mixed COD Reagent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10437450 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10437450 1 L 1L
10181520 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10437450 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4010/15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL 283231
Specifica
Forma fisica Liquid
Punto di fusione 3°C
Punti di ebollizione 280°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Colore Brown to Yellow
Quantità 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ficodox|TS Plus
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.