Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Codice prodotto. 11768538 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11768538 6 x 100 mL pezzi 6
11778538 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11768538 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17144002
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per isolare i linfociti umani dal sangue periferico. Il terreno CytivaTM Ficoll-PaqueTM PLUS mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
  • Ready-to-use sterile medium
  • Density media optimized for the isolation of lymphocytes from peripheral blood using simple centrifuge-based protocol
  • High yield
  • Maintains viability and representative distribution of B and T lymphocytes
  • Low levels of endotoxin (<0.12 EU/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 6 x 100 mL
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per l’isolamento in-vitro di linfociti di sangue periferico umano
Livello di endotossine <0.12 EU/ml
Colore Da incolore a giallo chiaro
Product Type Centrifugation Media
Density 1.078 g/ml
Sterilità Sterile
Forma Liquido