Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM
Codice prodotto. 11743219 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
6 x 500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11743219 6 x 100 mL pezzi 6
11753219 6 x 500 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11743219 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17544202
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per preparare le cellule mononucleari da sangue periferico, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale alla centrifuga in gradiente di densità. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM è una gamma di terreni per gradiente di densità, sterili e pronti per l'uso, monitorati mediante un sistema di gestione della qualità.
  • Manufactured under a Quality Management certified to ISO13485:2003
  • Sterile and ready-to-use; stable for at least 3 years when stored correctly
  • Low levels of endotoxin (<0.12 EU/mL) secured and tested
  • Ficoll-Paque PREMIUM
  • Optimized for the isolation of mononuclear cells from human peripheral blood, bone marrow, and umbilical cord blood.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Can be used for isolating a broad range of human mononuclear cells including those of a higher density and for separating blood cells from mice or rats.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Can be used when isolating lower-density human mononuclear cells (e.g., mesenchymal stromal cells or monocytes).
Order Info
File RSF (Regulatory Support File) disponibile per Ficoll-Paque PREMIUM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 6 x 100 mL
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per l’isolamento delle celle mononucleari da sangue periferico umano, midollo osseo e sangue del cordone ombelicale
Livello di endotossine <0.12 EU/ml
Osmolalità 288-310 mOsm/kg
Colore Da incolore a giallo chiaro
Product Type Centrifugation Media
Density 1.078 g/ml
Sterilità Sterile
Forma Liquido