Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Codice prodotto. 11580724 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11580724 100 g 100g
11590724 500 g 500g
11570724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11580724 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17030010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Polimeri di saccarosio ad alto peso molecolare per effetto della copolimerizzazione del saccarosio con l'epicloridrina. CytivaTM; Ficoll PM400 è un polimero di saccarosio sintetico neutro, altamente ramificato e idrofilo utilizzato per produrre gradienti di densità per la separazione di cellule e componenti subcellulari tramite centrifugazione o sedimentazione per gravità.
  • For producing density gradients for separation of cells and subcellular components by centrifugation or by sedimentation at unit gravity
  • Neutral, highly branched, hydrophilic polymer of sucrose which dissolves readily in aqueous solution
  • Concentrations of up to 50% (w/v) covering densities of up to 1.2g/mL can be achieved
  • Has better osmotic properties than sucrose
  • Preserves functional and morphological integrity
  • Useful for separating cells that are sensitive to centrifugation and for separating cells of similar density but different size
  • Does not penetrate biological membranes
  • Serves as the raw material for preparation of Ficoll-Paque gradients
  • Used in other applications such as electrophoresis, hybridization, cryopreservation, and as a hapten carrier
  • Supplied as dry powders
  • Used in the formation of density gradients for the separation and isolation of eukaryotic cells, organelles, and bacterial cells, as a stabilizing agent and as a separation medium for the isolation of lymphocytes
  • Used in defined culture media, nucleic acid hybridization, electrophoresis, and immunological studies
  • Used for gradient centrifugation in all types of centrifuge rotors and for separation at unit gravity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 g
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Producono gradienti di densità per separare celle, componenti subcellulari
Viscosità ≈17 ml/g
Livello di endotossine 0.12 EU/mg
Colore White
Product Type Centrifugation Media
Density 1.2 g/ml
Forma Powder