Learn More
Fidaxomicin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489877
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489877 5 mg 5mg
16437408 10 mg 10mg
16413437 50 mg 50mg
16407386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16489877 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Specifica
Materiale o nome chimico Fidaxomicin
CAS 873857-62-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C52H74Cl2O18
Quantità 5 mg
Sinonimo OPT-80 PAR-101
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM)
SMILES O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O
Molecular Weight (g/mol) 1058.04
Peso formulazione 1058.04
Percent Purity 96.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only