Learn More
Filaggrin Antibody (FLG/1957R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611377 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611377 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611377 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308651APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.94€
    835.80€ / 0.1mL
    Risparmia 121.14€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Filaggrin
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone FLG/1957R
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2312
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus