Learn More
(±)-Filbertone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (±)-Filbertone |
| CAS | 102322-83-8 |
| Formula molecolare | C8H14O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMILES | CCC(C)C(=O)\C=C\C |
| IUPAC Name | (E)-5-methylhept-2-en-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.2 |
| Peso formulazione | 126.1045 |