Learn More
BRAND™ Filling Tubes for BRAND™ Bottletop Dispensers and Burettes
Codice prodotto. 15498013 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 to 350 mm
250 mm
250 to 480 mm
500 mm
70 to 140 mm
Sterilità:
Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL)
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL)
Seripettor™ (All Volumes)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15498013 70 to 140 mm Non-sterile Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) Pezzo
15418023 195 to 350 mm Non-sterile Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) Pezzo
15428023 250 to 480 mm Non-sterile Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL) Pezzo
15448023 250 to 480 mm Non-sterile Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (25, 50, 100 mL), Seripettor™ pro (25 mL), Titrette™ (10, 25, 50 mL) Pezzo
10702202 250 mm Non-sterile Seripettor™ (All Volumes) pezzi 2
10712202 500 mm Non-sterile Seripettor™ (All Volumes) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15498013 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 708210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    12.12€ / pezzi 1
    Risparmia 0.93€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement filling tubes for BRAND™ bottletop instruments, including Dispensette™ S, Dispensette™ S Organic, and Dispensette™ S Trace Analysis dispensers; seripettor™ and seripettor™ pro dispensers; and Titrette™ bottletop burettes.
  • Telescoping FEP filling tubes adjust to bottle height without cutting
    • Compatible with Dispensette™ S, Dispensette™ S Organic, Dispensette™ S Trace Analysis; seripettor™ pro; and Titrette™
    • Also compatible with Dispensette™ III
  • Standard PP filling tubes can be manually cut to fit various bottle sizes
    • Compatible only with seripettor™
    • Available sterile with O-ring
  • Available in multiple lengths based on dispenser nominal volume
  • Design supports aspiration from the bottom of the bottle while reducing precipitate intake
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale FEP
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organic, and S Trace Analysis (1, 2, 5, 10 mL), Seripettor™ pro (2, 10 mL)
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 70 to 140 mm