Learn More
BRAND™ Filling Tubes for seripettor™ Bottle Top Dispensers
Polypropylene construction. Supplied in bulk.
7.65€ - 10.70€
Specifica
Product Type | Filling Tube |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Seripettor™ bottletop dispenser |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10712202
|
BRAND™
704534 |
500 mm |
10.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10702202
|
BRAND™
704532 |
250 mm |
7.65€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with seripettor™ bottletop dispensers
- Polypropylene construction
Specifica
Filling Tube | |
Polypropylene | |
Seripettor™ bottletop dispenser |